SAE0046
Carboxypeptidase A from bovine pancreas
(Type II-PMSF treated), ≥20 units/mg protein
Synonyme(s) :
Carboxypeptidase A, Carboxypolypeptidase, Peptidyl-L-amino-acid hydrolase
67,40 $
About This Item
67,40 $
Produits recommandés
Source biologique
bovine pancreas
Niveau de qualité
Forme
aqueous suspension
Qualité
(Type II-PMSF treated)
Activité spécifique
≥20 units/mg protein
Poids mol.
~35 kDa
Produit purifié par
2× crystallization
Impuretés
≤0.05 BTEE units/mg protein chymotrpsin
≤10 BAEE units/mg protein trypsin
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité