L6007
Leucine Aminopeptidase, microsomal from porcine kidney
Type VI-S, lyophilized powder, ≥12 units/mg protein (biuret)
Synonyme(s) :
Aminopeptidase M, Aminopeptidase N, Cathepsin III, LAP, Leucinamide aminopeptidase, Leucinaminopeptidase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Porcine kidney
Type
Type VI-S
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥12 units/mg protein (biuret)
Poids mol.
320 kDa
Composition
Protein, 30-70%
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Inhibiteur
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable