Principaux documents
SAB5701788
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-eIF2α-S51 antibody produced in rabbit
100 μL
536,00 $
536,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
536,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
536,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
1.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer51)
Informations sur le gène
human ... EIF2S1(1965)
Description générale
The translation initiation factor EIF2 catalyzes the first regulated step of protein synthesis initiation, promoting the binding of the initiator tRNA to 40S ribosomal subunits. Binding occurs as a ternary complex of methionyl-tRNA, EIF2, and GTP. EIF2 is composed of 3 nonidentical subunits, the 36-kD EIF2-alpha subunit (EIF2S1), the 38-kD EIF2-beta subunit (EIF2S2; MIM 603908), and the 52-kD EIF2-gamma subunit (EIF2S3; MIM 300161). The rate of formation of the ternary complex is modulated by the phosphorylation state of EIF2-alpha (Ernst et al., 1987 [PubMed 2948954]).[supplied by OMIM, Feb 2010]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human Phospho-EIF2S1 (S51).
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable