SAB5600014
Anti-Dimethyl Histone H3 (Lys79) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM181, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
H3K79me2, Histone H3 (dimethyl K79)
572,00 $
About This Item
572,00 $
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM181, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ChIP: 2-10 μg/mL
ELISA: 0.2-1 μg/mL
immunohistochemistry: 0.1-1 μg/mL
western blot: 0.25-1 μg/mL
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
dimethylation (Lys79)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable