SAB5300091
Monoclonal Anti-GYS1 antibody produced in mouse
clone 3A7, ascites fluid
Synonyme(s) :
GSY, GYS, GYS1
627,00 $
About This Item
627,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A7, monoclonal
Poids mol.
85 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GYS1(2997)
Catégories apparentées
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against GYS1
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable