SAB4301134
Anti-6-His antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
6 His epitope tag, Anti His Antibody Sigma, Anti His Antibody Sigma - Anti-6×His antibody produced in rabbit
446,00 $
Disponible pour expédition le28 avril 2025Détails
About This Item
446,00 $
Disponible pour expédition le28 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
46 kDa
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable