SAB4700664
Monoclonal Anti-HLA-DR1 antibody produced in rat
clone MEM-267, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HLA-DR1 (empty)
About This Item
Source biologique
rat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MEM-267, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HLA-DRA(3122)
Description générale
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable