This product is HRP conjugated.
SAB2702219
Monoclonal Anti-6X His tag antibody produced in mouse
clone GT359, affinity isolated antibody
715,00 $
About This Item
715,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GT359, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
0.4mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:1000-1:20000
Isotype
IgG3
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
-
I was wondering if the Monoclonal Anti-6X His tag antibody produced in mouse (SAB2702219-100UL) was HRP conjugated or not?