SAB4200772
Anti-BRAF (V600E) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-Proto-oncogene B-Raf, p94, Anti-Serine/threonine-protein kinase B-raf, Anti-v-Raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1
680,00 $
About This Item
680,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~95 kDa
Espèces réactives
human
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using extract of human HEK-293T cells over-expressing BRAF mutant (V600E) protein
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BRAF(673)
Description générale
BRAF is mutated at a high frequency in several cancers, including non-Hodgkin lymphoma, colorectal cancer, malignant melanoma, thyroid carcinoma, nonsmall cell lung carcinoma, and adenocarcinoma of lung.
Spécificité
Immunogène
Application
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable