Principaux documents
AB6017
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-sous-unité bêta des protéines de coiffe de l'actine F
from rabbit
Synonyme(s) :
capping protein (actin filament) muscle Z-line, beta, F-actin capping protein beta subunit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
ICC
WB
Espèces réactives:
mouse, rat, human
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
14
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Capzb(338052)
dog ... Capzb(478209)
human ... CAPZB(832)
mouse ... Capzb(12345)
rat ... Capzb(298584)
Description générale
La sous-unité bêta des protéines de coiffe de l'actine F (CapZ bêta) appartient à la famille des protéines de coiffe de l'actine F, qui sont des hétérodimères caractéristiques constitués d'une sous-unité α (de 31-36 kDa) et d'une sous-unité β (de 28-32 kDa), qui coiffent l'extrémité barbelée des filaments d'actine chez tous les eucaryotes. Leur capacité à se lier aux filaments d'actine est indépendante de Ca2++ et nécessite l'extrémité C-terminale des deux sous-unités pour une fixation optimale. La sous-unité bêta des protéines de coiffe de l'actine F est contenue dans les disques Z du muscle strié, où elle inhibe la polymérisation et la dépolymérisation de l'actine. Chez les vertébrés, il existe trois isoformes différentes pour chacune des sous-unités bêta des protéines de coiffe de l'actine F. On ne sait quasiment rien de la sous-unité β3, mais on sait que les isoformes β1 etβ2 ont toutes deux des rôles bien distincts. L'isoforme β2 est principalement exprimée dans les cellules non musculaires ; elle est présente dans les disques intercalés et à la périphérie des cellules, mais pas dans les disques Z. L'isoforme β1 est exprimée plus fortement dans le muscle strié et est localisée au niveau des disques Z. Cette zone contient l'extension COOH-terminale nécessaire au coiffage de l'actine.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît l'extrémité C-terminale de l'isoforme 2 de la sous-unité bêta des protéines de coiffe de l'actine F.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à l'extrémité C-terminale de l'isoforme 2 de la sous-unité bêta des protéines de coiffe de l'actine F.
Épitope : Extrémité C-terminale de l'isoforme 2.
Application
Analyse par immunocytochimie : Il a été montré qu'une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter la sous-unité bêta des protéines de coiffe de l'actine F dans des cellules NIH/3T3 et A431.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Détectez la sous-unité bêta des protéines de coiffe de l'actine F à l'aide de cet anticorps anti-sous-unité bêta des protéines de coiffe de l'actine F, dont l'utilisation a été validée en WB et IC.
Sous-domaine de recherche
Cytosquelette
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la sous-unité bêta des protéines de coiffe de l'actine F dans 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Description de la cible
Poids moléculaire observé : ~34 kDa. Il existe 3 isoformes produites par épissage alternatif : l'isoforme 1 à 31 kDa, l'isoforme 2 à 31 kDa et l'isoforme 3 (séquence non disponible).
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M à pH 7,4, du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine A.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de cellules HeLa
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ying-Hsi Lin et al.
Journal of muscle research and cell motility, 36(4-5), 329-337 (2015-10-03)
The heart is exquisitely sensitive to mechanical stimuli and adapts to increased demands for work by enlarging the cardiomyocytes. In order to determine links between mechano-transduction mechanisms and hypertrophy, neonatal rat ventricular myocytes (NRVM) were subjected to physiologic strain for
Haibo Du et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 765559-765559 (2021-11-09)
Stereocilia are actin-based cell protrusions on the apical surface of inner ear hair cells, playing a pivotal role in hearing and balancing sensation. The development and maintenance of stereocilia is tightly regulated and deficits in this process usually lead to
Keji Yan et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 15, 829204-829204 (2022-03-05)
Hair cells are mechanosensitive cells in the inner ear, characterized by dozens to hundreds of actin-based stereocilia and one tubulin-based kinocilium on the apical surface of each cell. Two types of hair cells, namely cochlear hair cells and vestibular hair
Erin F Spence et al.
Nature communications, 10(1), 386-386 (2019-01-25)
Excitatory synapse formation during development involves the complex orchestration of both structural and functional alterations at the postsynapse. However, the molecular mechanisms that underlie excitatory synaptogenesis are only partially resolved, in part because the internal machinery of developing synapses is
Shamim A Sinnar et al.
Molecular biology of the cell, 25(14), 2152-2160 (2014-05-16)
Capping protein (CP) binds to barbed ends of growing actin filaments and inhibits elongation. CP is essential for actin-based motility in cell-free systems and in Dictyostelium. Even though CP is believed to be critical for creating the lamellipodial actin structure