MABF160A
Anti-CD45 (human), PerCP-Cy5.5, clone HI30 Antibody
clone HI30, from mouse, PerCP-Cy5.5
Synonyme(s) :
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen (L-CA), Lymphocyte antigen 5 (Ly-5), T200, CD45, CD45
198,00 $
About This Item
198,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
PerCP-Cy5.5
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HI30, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTPRC(5788)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD45 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable