SAB4200721
Anti-GABA antibody, Mouse monoclonal
clone GB-69, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Mouse Anti-Gamma-aminobutyric acid
654,00 $
About This Item
654,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GB-69, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, monkey, frog, mouse, human, gerbil
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human pancreatic tumor AsPC1 cell line
immunohistochemistry: 1-2.5 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human brain and/or cerebellum sections
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554)
mouse ... Gabra1(14394)
rat ... Gabra1(29705)
rhesus monkey ... Gabra1(574302)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot-blot
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable