Principaux documents
AB2251-I
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-VGluT2
serum, from guinea pig
Synonyme(s) :
Vesicular glutamate transporter 2, Differentiation-associated BNPI, Differentiation-associated Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporte, Solute carrier family 17 member 6, VGluT2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
IHC
WB
Espèces réactives:
rat, mouse
Technique(s):
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
81
Source biologique
guinea pig
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
Transporteur vésiculaire du glutamate 2 (UniProt Q9JI12, également appelé "Differentiation-associated BNPI", "cotransporteur de phosphate inorganique Na(+)-dépendant", "Solute carrier family 17 member 6" ou VGluT2) codé par le gène Slc17a6 (également appelé Dnpi ou Vglut2) (ID 84487) chez les espèces de rats. Les transporteurs vésiculaires du glutamate (VGluT) sont des transporteurs proton-dépendants responsables de l'introduction du glutamate, le principal neurotransmetteur excitateur, dans les vésicules synaptiques des terminaisons présynaptiques, pour permettre sa libération régulée ultérieure au niveau de la fente synaptique. Des études menées sur la souris montrent que les transporteurs VGluT1 et VGluT2 sont essentiels aux fonctions vitales, tandis que les souris avec inactivation de Vglut3 présentent une espérance de vie normale malgré une surdité, de l'anxiété et des phénotypes locomoteurs basaux discrets. Les neurones exprimant VGluT1 et VGluT2 constituent l'essentiel des neurones glutamatergiques canoniques du cerveau, VgluT1 étant le principal sous-type et représentant environ 80 % du transport vésiculaire total du glutamate dans le cerveau. VgluT3, quant à lui, se trouve dans une population distincte de neurones non glutamatergiques utilisant d'autres transmetteurs que le glutamate, tels que les interneurones cholinergiques du striatum dorsal et ventral, dans des sous-populations de cellules en panier GABAergiques du cortex et de l'hippocampe, et dans les neurones sérotoninergiques, où il est intervient dans une modulation plus subtile de la transmission locale. Le VGluT2 de rat est une protéine transmembranaire 12 (a.a. 72-92, 126-146, 149-169, 178-198, 217-237, 245-265, 311-331, 350-370, 387-407, 410-430, 444-464, 478-498) avec 7 domaines cytoplasmiques et 6 domaines vacuolaires, dont les queues N-terminale et C-terminale (a.a. 1-71 et 499-582) sont exposées du côté cytoplasmique.
Spécificité
Cet anticorps polyclonal cible la séquence C-terminale finale de VGluT2.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à la KLH correspondant à la séquence C-terminale du VGluT2 de rat.
Épitope : région C-terminale.
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/1000e d'un lot représentatif a permis de détecter le transporteur VGluT2 dans des coupes de tissu cérébral de rat et de souris.
Cet anticorps anti-VGluT2 est validé pour les analyses en western blotting et en immunohistochimie en vue de détecter le VGluT2.
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Synapses et biologie synaptique
Qualité
Produit évalué par western blotting sur de l'extrait membranaire de cerveau de rat.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/10 000e de cet anticorps a permis de détecter le VGluT2 dans 10 µg d'extrait membranaire de cerveau de rat.
Description de la cible
Poids réel observé : ~56 kDa. Poids calculé : 64,58/64,56 kDa (rat/souris). La taille de bande inférieure aux prévisions correspond au poids moléculaire apparent rapporté (Zhang, S., et al [2015]. Nat. Neurosci. 18[3]:386-392; Moechars, D. et coll. [2006]. J. Neurosci. 26[46]:12055-12066). Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps polyclonal de cochon d'Inde contenant 0,05 % d'azide de sodium.
Produit non purifié.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'humain ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Natália Madeira et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 30(7), 4064-4075 (2020-03-13)
The acquisition of fear memories involves plasticity of the thalamic and cortical pathways to the lateral amygdala (LA). In turn, the maintenance of synaptic plasticity requires the interplay between input-specific synaptic tags and the allocation of plasticity-related proteins. Based on
Si-Qiang Ren et al.
Neuron, 104(2), 385-401 (2019-08-03)
The frontal area of the cerebral cortex provides long-range inputs to sensory areas to modulate neuronal activity and information processing. These long-range circuits are crucial for accurate sensory perception and complex behavioral control; however, little is known about their precise
Laura Modol et al.
Neuron, 105(1), 93-105 (2019-11-30)
The developmental journey of cortical interneurons encounters several activity-dependent milestones. During the early postnatal period in developing mice, GABAergic neurons are transient preferential recipients of thalamic inputs and undergo activity-dependent migration arrest, wiring, and programmed cell-death. Despite their importance for
Jeehaeh Do et al.
Cell reports, 33(6), 108358-108358 (2020-11-12)
Breathing is coupled to metabolism. Leptin, a peptide mainly secreted in proportion to adipose tissue mass, increases energy expenditure with a parallel increase in breathing. We demonstrate that optogenetic activation of LepRb neurons in the nucleus of the solitary tract
Damien Jullié et al.
Neuron, 105(4), 663-677 (2019-12-16)
A major function of GPCRs is to inhibit presynaptic neurotransmitter release, requiring ligand-activated receptors to couple locally to effectors at terminals. The current understanding of how this is achieved is through receptor immobilization on the terminal surface. Here, we show