MAB1628
Anticorps anti-myosine, muscle lent, clone NOQ7.5.4D
clone NOQ7.5.4D, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-CMD1S, Anti-CMH1, Anti-MPD1, Anti-MYHCB, Anti-SPMD, Anti-SPMM
427,00 $
About This Item
427,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NOQ7.5.4D, monoclonal
Espèces réactives
rat, feline, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYH7B(57644)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoblotting
RIA
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable