SAB2102232
Anti-SMAD4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-DPC4, Anti-JIP, Anti-MADH4, Anti-SMAD family member 4
725,00 $
About This Item
725,00 $
Produits recommandés
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
60 kDa
Espèces réactives
horse, bovine, sheep, guinea pig, dog, mouse, human, rat, rabbit, goat
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMAD4(4089)
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable