Principaux documents
SAB1405979
Sigma-Aldrich
Anti-ICAM4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CD242, LW
50 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~29.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ICAM4(3386)
Description générale
This gene encodes the Landsteiner-Wiener (LW) blood group antigen(s) that belongs to the immunoglobulin (Ig) superfamily, and that shares similarity with the intercellular adhesion molecule (ICAM) protein family. This ICAM protein contains 2 Ig-like C2-type domains and binds to the leukocyte adhesion LFA-1 protein. The molecular basis of the LW(A)/LW(B) blood group antigens is a single aa variation at position 100; Gln-100=LW(A) and Arg-100=LW(B). Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogène
ICAM4 (NP_001034221.1, 1 a.a. ~ 272 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGSLFPLSLLFFLAAAYPGVGSALGRRTKRAQSPKGSPLAPSGTSVPFWVRMSPEFVAVQPGKSVQLNCSNSCPQPQNSSLRTPLRQGKTLRGPGWVSYQLLDVRAWSSLAHCLVTCAGKTRWATSRITAYSVPGGLLGGDPEAWKPGHLFRKPGALHRPGSGQRDLDLRVCCWTPRLLAARDLPRAPQSRRPGGPQQLGTHYTDARLEPRAHSFGLRFHRCPCRDPPHCGRCVPMQVPSYEVPGVKGDVLCRLSEKKRNMKQSGEMAIHGG
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable