S4019
Bicarbonate de sodium
Hybri-Max™, powder, suitable for hybridoma, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Hybri-Max™
Pureté
≥99.5%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
pH
8.3 (0.1 molfreshly prepared)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Solubilité
water: soluble 100 mg/mL
Densité
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Application
- in minimum essential medium (MEM)/flushing medium for embryo isolation
- in TCM 199 medium for the collection of cumulus-oocyte complexes (COCs) and in vitro maturation (IVM)
- in IVM medium for in vitro maturation of COCs
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable