S7129
O-Succinyl-L-homoserine
≥98.0% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonyme(s) :
L-Homoserine 4-(hydrogen butanedioate)
About This Item
Produits recommandés
product name
O-Succinyl-L-homoserine,
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCOC(=O)CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H13NO6/c9-5(8(13)14)3-4-15-7(12)2-1-6(10)11/h5H,1-4,9H2,(H,10,11)(H,13,14)/t5-/m0/s1
Clé InChI
GNISQJGXJIDKDJ-YFKPBYRVSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable