Documents
S5253
Sigma-Aldrich
Stearoyl chloride
≥99%, liquid
Synonyme(s) :
Octadecanoyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)16COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.92
Numéro Beilstein :
639784
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Point d'ébullition
174-178 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
21-22 °C (lit.)
Densité
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C18H35ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3
Clé InChI
WTBAHSZERDXKKZ-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Sealed ampule.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
329.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
165 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges