Documents
1.06049
SAFC
Dichlorométhane
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
DCM, chlorure de méthylène, dichlorure de méthylène, Chlorure de méthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.93
Numéro Beilstein :
1730800
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-838-9
Agence
BP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
Limite d'explosivité
22 %
Technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
39.8-40 °C (lit.)
Pf
-95 °C
−95 °C (lit.)
Solubilité
20 g/L
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le méthanol est utilisé comme solvant dans divers procédés de production pharmaceutique tels que l'enrobage des comprimés ou la fabrication de liposomes, de microsphères et de nanoparticules.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash