S5171
Human Fibronectin
formulated with recombinant human fibronectin fragment III-C expressed in E. coli and fibronectin from human plasma, liquid, 2 mg/mL, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
sFN
526,00 $
About This Item
526,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Superfibronectin from human plasma, solution, BioReagent, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solution
Poids mol.
~235-270 kDa
Conditionnement
pkg of 5 mg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couverture de surface
1 μg/cm2
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... FN1(2335)
Application
Composants
Attention
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Methods for lentiviral transduction of Jurkat cells were compared. Spinoculation was compared with overnight incubation with polybrene (hexadimethrine bromide) and fibronection-coated plates.
Fibronectin (FN) plays crucial roles in extracellular matrix fibril assembly and cellular interactions.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Protocoles
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
Diluer la fibronectine à la concentration souhaitée. Les conditions d'adhésion optimales dépendent du type de cellules et de l'application. La concentration de coating standard varie de 1 à 5 µg/cm2. Protocole de coating de fibronectine, produits et FAQ.