S4936
Anti-Sodium Channel, Brain Type I (α subunit) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-BI, Anti-SP11I, Anti-Scna1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
rat, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable using rat brain section
western blot: 1:200 using rat brain membranes
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Scn1a(20265)
rat ... Scn1a(81574)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges