NA81
Anti-5-Methylcytosine Mouse mAb (162 33 D3)
liquid, clone 162 33 D3, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-5-mc, Anti-5-MeCyd
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
162 33 D3, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Specific
• Affinity purified mouse monoclonal antibody - Detects methylated DNA from a broad range of species. Several Applications
• Flow Cytometry
• Frozen Sections
• Immunoblotting
• Immunofluorescence
• Paraffin Sections
Reliable
• Generates reproducible results.
• Clone 162 33 D3 has been used in over 50 publications.
Immunogène
Application
ELISA (0.1 g/ml)
Flow Cytometry (1 g/ml)
Frozen Sections (5-10 g/ml)
Immunoblotting (5 g/ml)
Immunofluorescence (1 g/ml)
Paraffin Sections (5-10 g/ml)
Radioimmunoassay (0.1 g/ml)
Southwestern Blot (5 g/ml)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
NIH3T3 cells
Autres remarques
Widschwendter, M. and Jones, P.A. 2002. Oncogene21, 5462. (Review)
Barton, S.C., et al. 2001. Hum. Mol. Genet.10, 2983.
Piyathilake, C.J., et al. 2001. Hum. Pathol.32, 856.
Taddei, A., et al. 2001. Nat. Cell Biol.3, 114.
Piyathilake, C.J., et al. 2000. Biotech. Histochem.75, 251.
De Capoa, A., et al. 1999. FASEB J.13, 89.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable