Principaux documents
AB5204
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-canaux sodiques voltage-dépendants, de type cérébral I
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Nav1.1, SCN1A
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SCN1A(6323)
Spécificité
Reconnaît la sous-unité alpha de type I du VGSC. Ne présente pas de réactivité croisée avec les autres antigènes de canaux sodiques testés jusqu'à présent.
ESPÈCES RÉACTIVES : L'anticorps pourrait également réagir avec l'être humain en raison de l'homologie de séquence. Aucune autre espèce n'a été testée.
Immunogène
Peptide purifié à partir de 465-481 acides aminés de la sous-unité alpha du canal sodique voltage-dépendant (VGSC) de type I de rat (Numéro d'accession : P04774).
Application
L'utilisation de cet anticorps anti-canal sodique, voltage-dépendant, de cerveau, de type I, a été validée en IH et WB, pour la détection des canaux sodiques.
Toutes les procédures qui vont recevoir une protéine complète doivent être effectuées à 4 °C, et le mélange d'inhibiteurs de protéase suivant doit être utilisé : pepstatine A (1 μg/ml), leupeptine (1 μg/ml), aprotinine (1 μg/ml), Pefabloc SC (0,2 mM), benzamidine (0,1 mg/ml) et inhibiteurs des calpaïnes I et II (8 μg/ml de chaque).
Western blotting : dilution au 1/200e par chimiluminescence amplifiée sur des membranes de cerveau de rat.
Immunohistochimie sur des coupes congelées fixées de cerveau de rat et sur des tissus cardiaques de souris.
Les dilutions doivent être effectuées à l'aide d'une protéine de transport telle que la BSA (1-3 %).
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l′utilisateur final.
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Yishan Sun et al.
eLife, 5 (2016-07-28)
Dravet Syndrome is an intractable form of childhood epilepsy associated with deleterious mutations in SCN1A, the gene encoding neuronal sodium channel Nav1.1. Earlier studies using human induced pluripotent stem cells (iPSCs) have produced mixed results regarding the importance of Nav1.1
Cécile Brocard et al.
Nature medicine, 22(4), 404-411 (2016-03-15)
Upregulation of the persistent sodium current (I(NaP)) in motoneurons contributes to the development of spasticity after spinal cord injury (SCI). We investigated the mechanisms that regulate I(NaP) and observed elevated expression of voltage-gated sodium (Nav) 1.6 channels in spinal lumbar
Alex C Bender et al.
PloS one, 11(3), e0151538-e0151538 (2016-03-16)
Brain oscillations play a critical role in information processing and may, therefore, be essential to uncovering the mechanisms of cognitive impairment in neurological disease. In Dravet syndrome (DS), a mutation in SCN1A, coding for the voltage-gated sodium channel Nav1.1, is
Tun Li et al.
PLoS biology, 12(9), e1001944-e1001944 (2014-09-10)
Action potential (AP) generation in inhibitory interneurons is critical for cortical excitation-inhibition balance and information processing. However, it remains unclear what determines AP initiation in different interneurons. We focused on two predominant interneuron types in neocortex: parvalbumin (PV)- and somatostatin
Elena Spoleti et al.
Molecular psychiatry, 29(5), 1265-1280 (2024-01-17)
Early and progressive dysfunctions of the dopaminergic system from the Ventral Tegmental Area (VTA) have been described in Alzheimer's Disease (AD). During the long pre-symptomatic phase, alterations in the function of Parvalbumin interneurons (PV-INs) are also observed, resulting in cortical