MilliporeSigma
Passer à
S8809
Anticorps monoclonal anti-canal sodique, Pan antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone K58/35, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anticorps anti-canaux sodiques
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
0.1 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 500,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
K58/35, monoclonal
Application:
IF, IHC (f), WB
Citations:
122
1 500,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
K58/35, monoclonal
species reactivity
mammals
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable, indirect immunofluorescence: 1 μg/mL using sciatic and optic nerve sections; cultured hypocampal neurons, western blot: 1 μg/mL using crude brain membrane prep (rat)
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Les canaux sodiques voltage-dépendants (Nav) sont des protéines transmembranaires qui sont activées par la dépolarisation de la membrane. Ce sont des hétéromultimères formés de grandes sous-unités α porogènes et de plus petites sous-unités β.
Immunogen
Peptide synthétique CTEEQKKYYNAMKKLGSKK issu de la boucle III-IV intracellulaire des canaux Na+.
Application
Cet anticorps monoclonal anti-canaux sodiques pan-spécifique produit chez la souris est utilisé dans les tests suivants :
  • immunohistochimie (1/50)
  • immunocoloration (1/200)
  • immunofluorescence
  • immunocytochimie (1/100)
Biochem/physiol Actions
La séquence reconnue par ce clone est identique dans tous les canaux Na+ de vertébrés connus. Dans les neurones hippocampiques en culture, l′anticorps colore spécifiquement le segment initial de l′axone. Dans les nerfs sciatiques et optiques, il colore les nœuds de Ranvier.
Les canaux sodiques voltage-dépendants (Nav) interviennent dans la transmission nociceptive. Ils jouent un rôle clé dans la régulation des échanges entre les milieux extracellulaire et intracellulaire. Les canaux Nav sont essentiels à l'activation et au déclenchement des potentiels d'action. Ils participent à l'excitabilité neuronale. C'est la raison pour laquelle la présence de mutations sur les gènes codant les canaux Nav est à l'origine de divers troubles épileptiques.
Physical form
En solution dans du Tris 10 mM à pH 7,5, contenant 0,1 % de NaCl, 30 % de glycérol et de l′azide de sodium 15 mM.
Legal Information
Produit vendu sous licence exclusive de SUNY Stony Brook.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
S0438S6936SAB4502713
description
~1 mg/mL, clone K58/35, purified immunoglobulin
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
description
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
mouse ... Scn10a(20264), Scn11a(24046), Scn1a(20265), Scn3a(20269), Scn4a(110880), Scn5a(20271), Scn8a(20273), Scn9a(20274)
rat ... Scn10a(29571), Scn11a(29701), Scn1a(81574), Scn3a(497770), Scn4a(25722), Scn5a(25665), Scn8a(29710), Scn9a(78956)
Gene Information
human ... SCN8A(6334)
mouse ... Scn8a(20273)
rat ... Scn8a(29710)
Gene Information
rat ... Scn1a(81574)
Gene Information
human ... SCN2A(6323)
species reactivity
mammals
species reactivity
rat
species reactivity
rat
species reactivity
mouse, human, rat
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
K58/35, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.