S4887
D-(+)-Sorbose
≥99%
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
≥99%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D 36 to 44 °, c = 1% (w/v) in water
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
white
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m1/s1
Clé InChI
BJHIKXHVCXFQLS-PYWDMBMJSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable