S3147
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
suitable for electrophoresis, ≥99%
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder or crystals
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Impuretés
≤0.02% Insoluble matter
≤0.05% Salicylic Acid
Pf
105-110 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.035%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Chaîne SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
Clé InChI
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable