390275
5-Sulfosalicylic acid hydrate
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Chaîne SMILES
O.OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);1H2
Clé InChI
PAUDQWJTTVPGHZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable