S3131
Sulindac sulfide
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
(Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[p-(methylthio)benzylidene]indene-3-acetic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: ≥22 mg/mL
Chaîne SMILES
[H]\C(c1ccc(SC)cc1)=C2/C(C)=C(CC(O)=O)c3cc(F)ccc23
InChI
1S/C20H17FO2S/c1-12-17(9-13-3-6-15(24-2)7-4-13)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
Clé InChI
LFWHFZJPXXOYNR-MFOYZWKCSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges