S2263
Sheep Serum
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
ovine sera, ovine serum, sheep sera
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
sheep
Stérilité
sterile-filtered
Composition
hemoglobin, ≤50 mg/dL
Origine
USA origin
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤100 EU/mL endotoxin
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.