S2064
SC-560
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-(4-Chlorophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-3-trifluoromethyl pyrazole
323,00 $
About This Item
323,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)-n2nc(cc2-c3ccc(Cl)cc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H12ClF3N2O/c1-24-14-8-6-13(7-9-14)23-15(10-16(22-23)17(19,20)21)11-2-4-12(18)5-3-11/h2-10H,1H3
Clé InChI
PQUGCKBLVKJMNT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable