Principaux documents
SML0518
Sigma-Aldrich
NSC405020
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,4-Dichloro-N-(1-methylbutyl)-benzamide, 3,4-Dichloro-N-(pentan-2-yl)benzamide, NSC 405020
5 MG
131,00 $
25 MG
352,00 $
131,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
131,00 $
25 MG
352,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.16
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
131,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Clc1c(ccc(c1)C(=O)NC(CCC)C)Cl
InChI
1S/C12H15Cl2NO/c1-3-4-8(2)15-12(16)9-5-6-10(13)11(14)7-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H,15,16)
Clé InChI
ARDYECYBETXQFD-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
NSC405020 is a PEX inhibitor targeting the PEX domain of MT1-MMP that repressed tumor growth and caused a fibrotic DPEX-like tumor phenotype in vivo. NSC405020 does not inhibit the catalytic activity of MMP-2.
NSC405020 is a PEX inhibitor targeting the PEX domain of MT1-MMP.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Laura Rolland et al.
Journal of molecular cell biology (2022-10-23)
Understanding how certain animals are capable of regenerating their hearts will provide much needed insights into how this process can be induced in humans in order to reverse the damage caused by myocardial infarction. Currently, it is becoming increasingly evident