| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
1 kit | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 121,00 $ |
A propos de cet article
121,00 $
usage
sufficient for 10 purifications
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
RNA purification: suitable
input
mammalian cells
mammalian tissue
test parameters
: <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue
greener alternative category
, Aligned
storage temp.
15-25°C
General description
pour une dénaturation complète des macromolécules et l′inactivation des RNases. L′ajout d′éthanol provoque la fixation de l′ARN lors de la centrifugation du lysat sur une membrane de silice dans un tube de microcentrifugation. Après lavage pour éliminer les contaminants, l′ARN est élué dans 50 à 100 μl de solution d′élution. Il est possible d′isoler jusqu′à 150 μg d′ARN total en moins de 30 minutes.
Si toutes les traces d′ADN contaminant doivent être éliminées, il est recommandé d′effectuer un traitement complémentaire avec de la DNase I. La digestion par la DNase I peut être réalisée lorsque l′ARN est retenu sur la colonne de fixation GenElute à l′aide du Set de digestion sur colonne à la DNase I (DNASE10 et DNASE70). Sinon, pour une élimination plus rigoureuse de l′ADN contaminant, il est possible de traiter la préparation d'ARN finale avec de la DNase I de qualité « amplification » (AMPD1).
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Donne jusqu′à 150 μg d′ARN total pur concentré par préparation.
- Purifie l′ARN total de jusqu′à 107 cellules ou 40 mg de tissu par préparation.
- Permet de récupérer de l′ARN à partir de 100 cellules seulement.
- Purifie l′ARN total de jusqu′à 107 cellules ou 40 mg de tissu par préparation.
- Donne jusqu′à 150 μg d′ARN total pur concentré par préparation.
- Permet de récupérer de l′ARN à partir de 100 cellules seulement.
- Simple et efficace – 12 à 18 préparations en 30 minutes.
- Plus rapide que les méthodes par échange d′anions activé par la gravité.
- Aucune étape lourde impliquant des résines ou des suspensions magnétiques.
- Permet d′effectuer 40 % de purifications en plus par kit comparativement au fournisseur leader du marché.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| usage sufficient for 10 purifications | usage sufficient for 70 purifications | usage sufficient for 350 purifications | usage sufficient for 10 purifications |
| technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) RNA purification: suitable |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability - |
| input mammalian cells | input mammalian tissue | input mammalian tissue | input mammalian cells |
| test parameters : <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue | test parameters : <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue | test parameters : <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue | test parameters : <40 min kit run time, sample volume: 250 μL with up to 500 µg total RNA |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kit Miniprep pour ARN total de mammifère GenElute™
Composants de kit également disponibles séparément
- 2-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Heart
supp_hazards
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
wgk
WGK 3