MilliporeSigma
Passer à
RTN350
Kit Miniprep pour ARN total de mammifère GenElute
sufficient for 350 purifications
greener alternative
Alternative plus écologique
Synonyme(s) :
Kit pour ARN de mammifère GenElute, Gen Elute
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
1 kit
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
2 960,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105501
2 960,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
usage
sufficient for 350 purifications
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
RNA purification: suitable
input
mammalian tissue
mammalian cells
test parameters
: <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Le Kit Miniprep pour ARN total de mammifère GenElute′ de Sigma constitue un moyen simple et pratique pour isoler de l′ARN total à partir de cellules et de tissus. Des protocoles sont fournis pour les cellules, les tissus et les tissus fibreux. Ces protocoles diffèrent au niveau des conditions de lyse et de rupture des cellules. Une fois l′ARN retenu sur la colonne de fixation GenElute, la procédure de purification est la même quel que soit le matériel de départ. Pour les tissus fibreux, ajouter de la protéinase K (réf. P4850) au kit pour garantir une rupture efficace des cellules. Le kit combine les avantages d′un système à base de silice et d′un format Microspin, et permet de s′affranchir des gradients au chlorure de césium, de la précipitation aux alcools et des composés organiques dangereux tels que le phénol et le chloroforme. Les cellules et les tissus sont lysés et homogénéisés dans un tampon contenant du thiocyanate de guanidine,
pour une dénaturation complète des macromolécules et l′inactivation des RNases. L′ajout d′éthanol provoque la fixation de l′ARN lors de la centrifugation du lysat sur une membrane de silice dans un tube de microcentrifugation. Après lavage pour éliminer les contaminants, l′ARN est élué dans 50 à 100 μl de solution d′élution. Il est possible d′isoler jusqu′à 150 μg d′ARN total en moins de 30 minutes.
Si toutes les traces d′ADN contaminant doivent être éliminées, il est recommandé d′effectuer un traitement complémentaire avec de la DNase I. La digestion par la DNase I peut être réalisée lorsque l′ARN est retenu sur la colonne de fixation GenElute à l′aide du Set de digestion sur colonne à la DNase I (DNASE10 et DNASE70). Sinon, pour une élimination plus rigoureuse de l′ADN contaminant, il est possible de traiter la préparation d'ARN finale avec de la DNase I de qualité « amplification » (AMPD1).
Nous nous engageons à vous proposer des alternatives plus respectueuses de l′environnement, respectant au moins l′un des 12 principes pour une chimie plus verte. La chimie mise en œuvre dans ce produit est intrinsèquement plus sûre, comparativement au phénol et au chloroforme normalement employés dans les extractions d′ADN.
Application
L′ARN purifié est prêt pour la transcription inverse et la PCR, le marquage et l′analyse de puces, et d′autres applications courantes. Il est à noter que les ARN de moins de 200 nucléotides de long, comme l′ARNt, l′ARNr 5S et l′ARNr 5.8S, ne sont pas récupérés de manière efficace dans les conditions du kit.
Le Kit Miniprep pour ARN total de mammifère GenElute a été utilisé pour extraire de l′ARN total de cellules et de tissus.
Biochem/physiol Actions
Le Kit Miniprep pour ARN total de mammifère GenElute associe la technologie d′une membrane de silice et le format d'une colonne de centrifugation pour obtenir une méthode de fixation, de lavage et d′élution rapide, permettant de préparer de l′ARN total de grande qualité.
Les échantillons sont lysés et homogénéisés dans du thiocyanate de guanidine et du 2-mercaptoéthanol pour libérer l′ARN et inactiver les RNases. Les lysats sont centrifugés sur une colonne de filtration afin de retirer les débris cellulaires et de cisailler l′ADN. Le filtrat est ensuite placé sur une colonne de silice de grande capacité pour fixer l′ARN total, puis subit un lavage et une élution. Il est possible de récupérer jusqu′à 150 μg d′ARN total par préparation dans 100 μl d′eau. L′ARN purifié est alors prêt pour les analyses Northern blot (Fig. 1), RT-PCR (Fig. 2) et les autres applications courantes.
Features and Benefits
  • Donne jusqu′à 150 μg d′ARN total pur concentré par préparation.
  • Purifie l′ARN total de jusqu′à 107 cellules ou 40 mg de tissu par préparation.
  • Permet de récupérer de l′ARN à partir de 100 cellules seulement.
  • Purifie l′ARN total de jusqu′à 107 cellules ou 40 mg de tissu par préparation.
  • Donne jusqu′à 150 μg d′ARN total pur concentré par préparation.
  • Permet de récupérer de l′ARN à partir de 100 cellules seulement.
  • Simple et efficace – 12 à 18 préparations en 30 minutes.
  • Plus rapide que les méthodes par échange d′anions activé par la gravité.
  • Aucune étape lourde impliquant des résines ou des suspensions magnétiques.
  • Permet d′effectuer 40 % de purifications en plus par kit comparativement au fournisseur leader du marché.
Other Notes
Le Kit de purification pour ARN total de mammifère GenElute associe la technologie d′une membrane de silice et le format d'une colonne de centrifugation pour obtenir une méthode de fixation, de lavage et d′élution rapide, permettant de préparer de l′ARN total de grande qualité.
Pour plus d′informations, veuillez consulter le site www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
RTN70DMN10MRN70
description
sufficient for 350 purifications
description
sufficient for 70 purifications
description
sufficient for 10 purifications
description
sufficient for 70 purifications
technique(s)
RNA purification: suitable
technique(s)
RNA purification: suitable
technique(s)
RNA purification: suitable
technique(s)
RNA purification: suitable
usage
sufficient for 350 purifications
usage
sufficient for 70 purifications
usage
sufficient for 10 purifications
usage
sufficient for 70 purifications
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
input
mammalian tissue
mammalian cells
input
mammalian tissue
mammalian cells
input
-
input
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
-
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
Still not finding the right product?
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS & Tarif
  • 2-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration) 2
    FDS
Mot-clé
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,Heart
supp_hazards
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Point d'éclair (°F)
154.4 °F
Point d'éclair (°C)
68 °C
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Questions
  1. What are the types of RNA been extracted? m-RNA or lncRNA as well? I know about smaller and circular RNA is not efficiently extracted, is there another size limitation for the RNA been extracted? Does the RNA extracted is limited to polyA tail one only?
    1 answer
    1. The RTN kits purify total RNA, which includes mRNA, lncRNA, and all other types of RNA present in the cell. RNA does not need to contain a poly A tail for extraction. However, RNA shorter than 200 nucleotides, such as tRNA, 5S rRNA, and 5.8S rRNA, is not efficiently recovered under the conditions used with this kit.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review