The protocol will be on the lot-specific Certificate of Analysis.
Please see the example below:
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/SigmaABNO/RAB0001_0204I0225.pdf
RAB0001
Human IgG ELISA Kit
for serum, plasma
Synonyme(s) :
IgG, Immunoglobulin-G
795,00 $
About This Item
795,00 $
Produits recommandés
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Autres remarques
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Is there any specific description of the kit RAB0001? We would like to have s protocol do that we can test the IgG level in the patient sera.