RAB0288
Rat IL-2 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant
720,00 $
About This Item
720,00 $
Produits recommandés
Espèces réactives
rat
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Entrée
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 100 pg/mL
standard curve range: 0.12-30 ng/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Il2(116562)
Catégories apparentées
Description générale
IL-2 (interleukin-2) codes for a pro-inflammatory cytokine.[1] IL-2 is mostly expressed in T helper cells.[2]
Immunogène
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Composants de kit également disponibles séparément
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials