R8382
Reagent Alcohol
used for histology tissue preparation
Synonyme(s) :
SD3A Alcohol, Specially Denatured Ethanol, 3A formulation, Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Forme
solution
Limite d'explosivité
3.1-27.7 % (lit.)
Concentration
100%
Couleur
colorless
Point d'ébullition
78 °C (lit.)
Pf
-114 °C (lit.)
Densité
0.790 g/cm3
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Composants
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup