Principaux documents
R817-100
Sigma-Aldrich
Rat Neuron Culture Medium
1 EACH
148,00 $
148,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
148,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
148,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
6 mo.
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For the culture and maintenance of rat neurons.
Qualité
Each lot was tested for sterility, ability to plate rat neurons.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable