R4877
Rennin from calf stomach
≥20 units/mg protein
Synonyme(s) :
Chymosin
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥20 units/mg protein
Produit purifié par
crystallization
Composition
Protein, ≥40%
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Définition de l'unité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3