126741
Alcalase® Enzyme, Bacillus licheniformis
Synonyme(s) :
Protease from Bacillus licheniformis, subtilisin A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Bacillus licheniformis
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité spécifique
≥0.75 Anson units/mL
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Technique(s)
activity assay: suitable
Couleur
dark brown
Application(s)
life science and biopharma
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Définition de l'unité
Reconstitution
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable