R3629
Ribonucleic acid diethylaminoethanol salt
Type IX
Synonyme(s) :
Ribonucleic acid from torula yeast, RNA
About This Item
Produits recommandés
Type
Type IX
Température de stockage
2-8°C
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable