Documents
L306010
METHYL 5-(2-((DICHLOROMETHYL)SULFONYL)-2-(5-NITRO-2-FURYL)VINYL)-2-FUROATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H9Cl2NO8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.189
Numéro MDL:
Autres remarques