5.06125
Paroxetine Hydrochloride
Synonyme(s) :
Paroxetine Hydrochloride, 5-HT transporter, Paroxetine, Paxil
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
0.065 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H20FNO3/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2/t14-,17-/m0/s1
Clé InChI
AHOUBRCZNHFOSL-YOEHRIQHSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
5-HT Uptake Transporter
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Bourin, M., et al. 2001. CNS Drug Rev.7, 25.
Thomas, R., et al. 1997. Psychopharmacology (Berl).93, 193.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable