P8692
Paromomycin sulfate salt
powder, suitable for plant cell culture, BioReagent
245,00 $
About This Item
245,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Paromomycin sulfate salt, suitable for plant cell culture, BioReagent
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Application(s)
agriculture
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Chaîne SMILES
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](O[C@@]2([H])[C@H](O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@H](O[C@]4([H])[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](CN)O4)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](N)C[C@@H]2N)[C@@H]1N.C
InChI
1S/C23H45N5O14.CH4/c24-2-7-13(32)15(34)10(27)21(37-7)41-19-9(4-30)39-23(17(19)36)42-20-12(31)5(25)1-6(26)18(20)40-22-11(28)16(35)14(33)8(3-29)38-22;/h5-23,29-36H,1-4,24-28H2;1H4/t5-,6+,7+,8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;/m1./s1
Clé InChI
OYJABWUHUYVDMJ-UDXJMMFXSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mode of Action: Inhibits initiation and elongation during protein synthesis.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic