P8115
Extract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ for Blood
12 mL sufficient for 1000 amplifications
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 1000 reactions
12 mL sufficient for 1000 amplifications
Caractéristiques
dNTPs included
hotstart
Couleur
colorless
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
The Extract-N-Amp Blood PCR Kits contain all the reagents needed to rapidly extract and amplify human genomic DNA from whole blood, whole blood dried on a blood card, and cultured mammalian cells.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.