Unfortunately, a 10 mL package size is not available at this time. The 25 mL package size has been discontinued. Should a custom volume quote be of interest, pricing and lead time may be requested at the link below:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/services/custom-products/bulk-and-custom-services
L3289
LYSIS SOLUTION FOR BLOOD
sufficient for 100 reactions, for molecular biology
Synonyme(s) :
Blood direct PCR, Blood lysis buffer, Extract-N-Amp blood direct PCR lysis solution
141,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
About This Item
141,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Produits recommandés
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Forme
liquid
Utilisation
sufficient for 100 reactions
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
This lysis solution is a component of the Extract-N-Amp™ and the REDExtract-N-Amp™ Blood PCR Kits
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
-
Does L3289 - Lysis Solution for blood come in a size larger than 2.5 mL. I have purchased a 10 mL size in the past but am not seeing that size as an option.