T9525
Tampon Tris-borate-EDTA
working solution
Synonyme(s) :
Tampon TBE
106,00 $
About This Item
106,00 $
Produits recommandés
Stérilité
0.2 μm filtered
Niveau de qualité
Forme
working solution
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Impuretés
DNase, RNase, Protease, none detected
Adéquation
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
Clé InChI
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
La dilution d′une solution mère de TBE à une concentration 1x produit un tampon de migration contenant 89 mM de Tris-borate et 2 mM d′EDTA, pH 8,3. La solution mère à 5× ou 10× peut également être ajoutée à une solution mère d′acrylamide/bis-acrylamide pour préparer les gels de polyacrylamide (PAGE). Pour une résolution optimale, il est recommandé d′appliquer une tension de moins de 5 V/cm de distance entre les électrodes.
Conditionnement
Autres remarques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Protocoles
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.