E0270
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
98% (titration)
Synonyme(s) :
EDTA tripotassium salt, Edathamil, Tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
98% (titration)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L)
Pf
182 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
3 M KOH: 160 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Clé InChI
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable