P8087
Monoclonal Anti-Plakoglobin (Catenin γ) antibody produced in mouse
clone 15F11, ascites fluid, buffered aqueous solution
701,00 $
About This Item
701,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15F11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 85 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
bovine, canine, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable using cultured cells
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using cultured MDBK cells
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using cultured MDBK cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... JUP(3728)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable