Parafilm is not a sterile product. However, Parafilm can be sterilized using either radiation (UV) or chemical (H2O2) sterilization techniques. There is no protocol available. Please check the literature for additional information.
P7793
PARAFILM® M
roll size 4 in. × 125 ft
Synonyme(s) :
Sealing film, Stretch film
189,00 $
En stockDétails
About This Item
189,00 $
En stockDétails
Produits recommandés
Matériaux
film (thermoplastic)
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Parafilm PM996
Paramètres
-45-+50 °C temp. range
Larg. × L
10 cm × 38 m
Taille du rouleau
4 in. × 125 ft
Description générale
Protège l′intégrité des applications de recherche grâce à sa barrière étanche à l'humidité, qui procure une très bonne étanchéité et qui ne se décolle pas de la verrerie, même en cas de dégagement gazeux.
Réduit le risque de données erronées, avec une protection inodore, incolore et semi-transparente.
Empêche les pertes d′humidité et les réductions de volume du fait de sa composition et de sa bonne étanchéité.
Adhère aux formes et aux surfaces irrégulières grâce à sa matière souple et hermétique.
S′étire et peut atteindre plus de 200 % de sa longueur initiale.
Résiste jusqu′à 48 heures à de nombreuses substances polaires, comme les solutions salines, les acides inorganiques et les solutions alcalines.
Perméabilité
Oxygène : (ASTM 1927-98) 150 ml/m² d à 23 °C et 50 % d′HR.
Dioxyde de carbone : (méthode IR modifiée) 1200 ml/m² d à 23 °C et 0 % d′HR.
Vapeur d′eau : (ASTM F1249-01)
À plat : 1 g/m² d à 38 °C et 90 % d′HR.
Plissé : 1 g/m² d à 38 °C et 90 % d′HR.
Effets de réactifs courants
Permanganate de potassium
5 % : Aucun effet apparent, hormis une coloration brun foncé permanente au bout de 18 heures.
0,1 % : Même effet qu′à 5 %, avec une coloration légèrement plus pâle.
Solution d′iode (0,1N)
Aucun effet, hormis une coloration brune au bout de 18 heures.
Alcool éthylique (95 %)
Aucun effet apparent, hormis un blanchiment de surface au bout de 24 heures.
Aucun effet apparent au bout de 24 heures :
Acide chlorhydrique concentré (12N) et dilué (5N)
Acide sulfurique concentré (36N) et dilué (5N)
Acide nitrique concentré (16N) et dilué (5N)
Hydroxyde de sodium concentré (22 %)
Hydroxyde d′ammonium concentré (28 % de NH<sub>3</sub>)
Solution de sel (NaCl) concentrée (20 %)
Alcool isopropylique (99 %)
Usage non recommandé avec les solvants chlorés, aromatiques et aliphatiques non polaires.
Le film devient mou et collant vers 54-66 °C (130-150 °F).
Informations légales
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
-
I'm designing an experiment which involves using Parafilm M as a coverslip for a bacterial culture. Therefore, I need it to sterilize it previously. Which methods are suitable for this process? Thank you!
1 answer-
Helpful?
-
-
Ich habe immer Parafilm M. (Bemis 12) genutzt. Nun habe ich die einzelnen Strips hier, und man kann das Trägerpapier nicht ablösen; zumindest weiß ich nicht wie. Gibt es da einen Trick oder klebt die Folie nach 3 Jahren einfach fest auf dem Träger?
1 answer-
Parafilm is generally very stable. the temperature range for continuous use is -45 to 50 deg. C. Storage at or excursion beyond this range may impact the physical properties making it difficult to use and possibly separate from the backing. Some tips to separate from the backing include rubbing between fingers, creasing or trying to tear an edge or corner, scraping or marking with a micro spatula or other firm edged item. Below see the general use video on Parafilm that uses the creasing method.
https://www.youtube.com/watch?v=-kw7rBJxH3oHelpful?